Learn More
Acide méthacrylique, 99,5 %, extra pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10154230
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
500 mL
1 L
4 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour métallique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-41-4, 150-76-5
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00002651
Clé InChI CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methacrylic acid, 2-methylacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl, methylacrylic acid, 2-methylpropenoic acid, 2-methyl-2-propenoic acid, alpha-methacrylic acid, alpha-methylacrylic acid, 2-methylenepropionic acid, acrylic acid, 2-methyl
CID PubChem 4093
ChEBI CHEBI:25219
Nom IUPAC Acide 2-méthylprop-2 énoïque
SMILES CC(=C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methacrylic acid
Note relative au nom Stabilized
Point de fusion 16°C
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 163°C
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule moléculaire C4H6O2
Formule linéaire H2C=C(CH3)CO2H
Indice de réfraction 1.4295 to 1.4315
Quantité 4 L
Beilstein 02, 421
Merck Index 15, 6013
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: 97g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,esters,ketones
Stabilisateur 250ppm (ca.) MEHQ
Viscosité 1.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 86.09
Pourcentage de pureté 99.50%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methacrylic acid, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.