Learn More
Chlorhydrate de metformine, 98 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
41.20€ - 200.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1115-70-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12ClN5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.63 |
Numéro MDL | MFCD00012582 |
Clé InChI | OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform |
CID PubChem | 14219 |
Nom IUPAC | hydrogène 1-[(diaminométhylidène)amino]-N,N-diméthylemethanimidamide chlorure |
SMILES | [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11462432
|
MP Biomedicals
0215169101 |
1 g |
41.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11482432
|
MP Biomedicals
0215169110 |
10 g |
200.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
1115-70-4 | |
165.63 | |
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N | |
14219 | |
[H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N |
C4H12ClN5 | |
MFCD00012582 | |
metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform | |
hydrogène 1-[(diaminométhylidène)amino]-N,N-diméthylemethanimidamide chlorure |
Spécification
Metformin hydrochloride | |
1115-70-4 | |
C4H12ClN5 | |
metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform | |
[H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N | |
165.63 | |
165.6 | |
Poudre cristalline |
For HPLC analysis | |
Blanc | |
MFCD00012582 | |
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogène 1-[(diaminométhylidène)amino]-N,N-diméthylemethanimidamide chlorure | |
14219 | |
0.98 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Metformin Hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..