Learn More
Acide métaphosphorique, qualité ACS, 33,5 à 36,5 %, sym. NaPO3 (stabilisant), Thermo Scientific Chemicals
34.10€ - 187.00€
Identifiants chimiques
CAS | 37267-86-0 |
---|---|
Formule moléculaire | HO3P |
Poids moléculaire (g/mol) | 79.979 |
Numéro MDL | MFCD00011351 |
Clé InChI | UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate |
CID PubChem | 3084658 |
SMILES | OP(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11357578
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033267.09 |
10 g |
34.10€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11367578
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033267.22 |
100 g |
50.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11377578
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033267.36 |
500 g |
187.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Metaphosphoric acid is used as a dehydrating agent. Its derivative, sodium hexametaphosphate is used as a sequestrant and a food additive. It is also used as phosphorylating agent, analytical reagent and in dental cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
37267-86-0 | |
79.979 | |
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N | |
3084658 |
HO3P | |
MFCD00011351 | |
metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate | |
OP(=O)=O |
Spezifikation
White crystalline | |
Blanc | |
2.2 g/cm3 at 20&de g;C | |
HO3P | |
MFCD00011351 | |
Decomposes in water. Soluble in alcohol. | |
OP(=O)=O | |
3084658 | |
ACS |
Metaphosphoric acid | |
37267-86-0 | |
Hygroscopic | |
Cristalline | |
metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate | |
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N | |
79.979 | |
79.98 |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 253-433-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only