Learn More
Thermo Scientific Chemicals Jaune de métanile (tech.) 85 %
37.99€ - 78.69€
Identifiants chimiques
CAS | 587-98-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H14N3NaO3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 375.378 |
Clé InChI | NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt |
CID PubChem | 3935589 |
ChEBI | CHEBI:87235 |
Nom IUPAC | Sodium ; 3-[(4-anilinophényl)diazényl]benzènesulfonate |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10472971
|
Thermo Scientific Chemicals
413721000 |
100 g |
37.99€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10771252
|
Thermo Scientific Chemicals
413722500 |
250 g |
78.69€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
587-98-4 | |
375.378 | |
Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt | |
CHEBI:87235 | |
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
C18H14N3NaO3S | |
NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M | |
3935589 | |
Sodium ; 3-[(4-anilinophényl)diazényl]benzènesulfonate |
Spécification
Metanil Yellow | |
587-98-4 | |
C18H14N3NaO3S | |
15, 5999 | |
Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, moderately soluble in benzene and ether, slightly soluble in acetone | |
Authentique | |
Sodium ; 3-[(4-anilinophényl)diazényl]benzènesulfonate | |
3935589 | |
375.38 | |
Flacon en verre | |
Poudre |
tech., 85% | |
80% min. | |
16, 330 | |
Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt | |
NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M | |
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+] | |
375.378 | |
CHEBI:87235 | |
Pures | |
Orange |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-608-2
missing translation for 'rtecsNumber' : DB7329500
missing translation for 'tsca' : TSCA
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only