Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de stérilisation en aluminium pour sections carrées Metalware Range™
Fabriquées en aluminium, ces boîtes de stérilisation pour sections carrées sont équipées de tampons en silicone dans le couvercle et la base, ce qui réduit les risques de détérioration des pointes de pipettes lors de leur stérilisation ou de leur transport.
Marque: Nickel Electro™ 6704
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les boîtes carrées de pipettes populaires avec des patins en caoutchouc de silicone moulé permanent dans les couvercles et les bases réduisent le risque d’endommager les pipettes pendant le transport et la stérilisation. En aluminium ou acier inoxydable, elles peuvent être stérilisées à la vapeur à 120 °C et résistent à des températures de chaleur sèche allant jusqu’à 180 °C.Spécification
Autoclavables | |
À l’unité | |
495 mm |
Aluminium, Acier inoxydable | |
0,7 kg | |
Boîte de stérilisation |