Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de stérilisation en aluminium pour sections carrées Metalware Range™
Fabriquées en aluminium, ces boîtes de stérilisation pour sections carrées sont équipées de tampons en silicone dans le couvercle et la base, ce qui réduit les risques de détérioration des pointes de pipettes lors de leur stérilisation ou de leur transport.
Marque:  Nickel Electro™ 6702
Code produit. 11844513
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les boîtes carrées de pipettes populaires avec des patins en caoutchouc de silicone moulé permanent dans les couvercles et les bases réduisent le risque d’endommager les pipettes pendant le transport et la stérilisation. En aluminium ou acier inoxydable, elles peuvent être stérilisées à la vapeur à 120 °C et résistent à des températures de chaleur sèche allant jusqu’à 180 °C.
Spécification
Spécification
Autoclavable
À l’unité
345 mm
Aluminium
0,55 kg
Boîte de stérilisation