Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de stérilisation en aluminium pour pipettes rondes Metalware Range™
Gardez les pipettes stériles avec des boîtes de stérilisation. Boîtes de stérilisation en aluminium pour pipettes rondes Nickel Electro™ Metalware Range™ peuvent être stérilisées à la vapeur à 120 °C et résister à des températures de chaleur sèche allant jusqu’à 180 °C.
Marque: Nickel Electro™ 6002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Profilé rond en aluminium avec couvercle
- Stérilisation à la vapeur possible jusqu’à 120 °C.
- Peuvent résister à des chaleurs sèches pouvant atteindre 180 °C
Spécification
Autoclavables | |
Aluminium, Acier inoxydable | |
À l’unité | |
457 mm | |
Autoclave |
457 x 64 mm | |
Stérile | |
0,34 kg | |
Boîte de stérilisation |