Learn More
Corning™ Metallocene Collection Container 2D Pillow Configuration
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
174.17€ - 186.49€
Spécification
Matériau | Métallocène |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Comprend | Port 1, 2 ; longueur de tubulure de 24 po avec 0,375 po de dia. int. Connecteur CPC mâle avec raccord de 0,375 po, housse de protection et pinces ; port 3 ; tubulure de 36 po, 0,125 po de dia. int., avec raccord de 0,125 po et luer mâle |
Nbre par carton | 1 de chaque |
Nb par paquet | 1/boîte |
Produktcode | Marke | Capacité (métrique) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Capacité (métrique) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17203574
|
Corning™
91-100-30 |
50 L |
174.17€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17213574
|
Corning™
91-100-35 |
100L | |||||||
Beschreibung
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
Spezifikation
Métallocène | |
Port 1, 2 ; longueur de tubulure de 24 po avec 0,375 po de dia. int. Connecteur CPC mâle avec raccord de 0,375 po, housse de protection et pinces ; port 3 ; tubulure de 36 po, 0,125 po de dia. int., avec raccord de 0,125 po et luer mâle | |
1/boîte |
Stérile | |
1 de chaque |