Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables en polyester métallisé pour imprimantes à transfert thermique
Printable, metallized polyester labels for thermal transfer printers.
Marque: Brady™ 030181
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Printable, metallized polyester labels for thermal transfer printers.
- Please Note: 217078 is UL, CSA and AGA approved with its respective ribbon.
- Please Note: 030181 is UL Recognised with its respective ribbon.
- See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spécification
Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, certifiés UL | |
Acrylique, Inviolable | |
Mat | |
Transfert thermique | |
Plaques signalétiques et de numéro de série nécessitant des performances élevées et des preuves de retrait de l’étiquette | |
27,31 mm | |
-40°C | |
1000/Bte | |
25,4 x 12,7 mm (l x H) | |
–40°C à +40°C | |
0,021 mm | |
12.7 x 25.4 mm | |
12.7 mm | |
25,4 mm |
Étiquettes imprimables par transfert thermique | |
Argent | |
Polyester métallisé | |
Étiquette imprimable par transfert thermique | |
BBP11 ; BP1244 ; BP1344 ; BP2461 ; BP3481 ; BP6441 ; MVP200 ; MVP300 ; 300XPlusII ; 360XPlusII ; 600XPlusII ; PR200Plus ; PR300Plus ; PR600Plus ; IP300 ; IP600 | |
3 | |
10000 Labels/Roll | |
Rectangle | |
-40°F to +104°F | |
0.0033 in. | |
15,24 mm | |
0.5 in. | |
1 in. |