Learn More
3M™ Lunettes de sécurité sportives Metaliks™
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Ambré
Bleu, Miroir
Description
- Monture en métal demi-cerclée et champ de vision optimal
- Les pointes de branches douces au toucher offrent un confort supplémentaire
- Nez-selle souple pour un confort accru
- Classe optique 1 pour une clarté maximale
- Revêtement anti-rayures et anti-buée pour une durabilité accrue et une vision améliorée
- Les pointes de branches douces au toucher offrent un confort supplémentaire
- Revêtement bleu miroir pour une durabilité accrue et une vision améliorée
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166 :2001 |
Revêtement de la lentille | Antirayures |
Teinte de la lentille | Ambré |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Construction, foresterie |
Couleur de la monture | Argent |
Lens Material | PC |
Matériau de la monture | Métal |