Learn More
Grant Instruments™ Connecteur de pompe métallique, joint double
Pour tubulure semi-rigide Le connecteur de pompe métallique Grant Instruments™ s’utiliser avec les bains réfrigérés Grant et les cryothermostats
Marque: Grant Instruments™ M-SR8
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Connecteur d’entrée/sortie de pompe métallique
- Le style à joint double ultra rapide s’adapte à la tubulure semi-rigide
- Plage de températures de -20 à +100°C
Spécification
Pour tubulure semi-rigide de 8 mm de diamètre | |
-20°C à +100°C | |
Connecteur de pompe | |
Métal |