Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité à verres en polycarbonate et monture en métal sans nickel
Portez les lunettes de sécurité à verres en polycarbonate et monture en métal sans nickel Bollé Protection™ dotées d’un contour métallique élégant et efficace.
19.35€ - 26.80€
Spécification
Certifications/Conformité | Norme européenne |
---|---|
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Nb par paquet | 1paire |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Métal sans nickel |
Code produit | Marque | Teinte de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Teinte de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10062983
|
Bollé Safety
CONTMPSF |
Gris fumé |
19.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10762894
|
Bollé Safety
CONTMPSI |
Transparent | N/A | ||||||
Description
- Protection supérieure accrue
- Des ponts et des branches TIPGRIP anti-glisse
- Branches Flex
- Revêtements anti-rayures et anti-buée
- Housse en microfibres incluse
Spécification
Norme européenne | |
1paire | |
Métal sans nickel |
Lunettes de sécurité | |
Polycarbonate |