Learn More
Sampling Systems™ Entonnoirs à poudre à détection de métal
Nos entonnoirs à poudre à détection de métal et rayons X de première qualité sont disponibles en standard en couleur bleu très visible. Les entonnoirs sont livrés avec une documentation complète, compatible qualité alimentaire.
Marque: Sampling Systems™ M1051B-200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les entonnoirs à poudre à détection de métal sont fabriqués à partir d’un PP de qualité spéciale résistante aux produits chimiques.
- Le grand bec verseur empêche l’obstruction de la poudre et la formation de ponts pendant l’utilisation.
- Ils sont particulièrement adaptés aux poudres, aux crèmes et aux liquides.
- Toute la gamme est fabriquée en salle blanche et conditionnée dans une salle blanche ISO de classe 7 (10 000).
- Ceci garantit la propreté du produit.
- La conception robuste signifie qu’ils peuvent être utilisés pendant des années ou comme produit à usage unique directement du sachet.
- Il suffit de le déballer et de l’utiliser.
- Ils sont particulièrement adaptés aux liquides et aux suspensions.
- En PP de haute qualité.
- Conforme aux dernières exigences alimentaires de la FDA et de l’UE.
- L’entonnoir est doté d’un bec verseur de grand diamètre pour favoriser le flux de poudre.
- Le diamètre de 200 mm est un format standard.
Spécification
200 mm | |
Polypropylène | |
Bleu |