Learn More
Sampling Systems™ Couteaux à palettes et agitateurs métal détectables
BIOPHARMA
Les couteaux à palettes et agitateurs métal détectables sont idéaux pour une utilisation avec des poudres, pâtes, gels et granulés.
Marque:  Sampling Systems™ M1016B-200
Code produit. 17544716
  • 20.64€ / 4 pièces
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les couteaux à palettes et agitateurs métal détectables sont fabriqués à partir de PP spécial résistant aux produits chimiques.
  • La conception robuste signifie qu’ils peuvent être utilisés pendant des années ou comme produit à usage unique prêt à l’emploi.
  • Toute la gamme est fabriquée en salle blanche et conditionnée dans une salle blanche de classe 7 (10 000).
  • Ceci garantit la pureté et la propreté du produit.
  • Prêts à l’emploi dès la réception.
  • Notre poignée ergonomique en fait des produits simples à utiliser.
  • De nombreux clients les utilisent comme agitateurs.
  • En PP de haute qualité.
  • Offrent des performances durables.
  • Conforme aux dernières exigences alimentaires de la FDA et de l’UE.
  • La lame de 200 mm est de taille standard.
Spécification
Spécification
Polypropylène
Bleu
200 mm