Learn More
Sampling Systems™ Microspatules métal détectables
Les microspatules métal détectables sont idéales pour une utilisation avec des poudres et des granulés. Souvent utilisées pour l’échantillonnage de surface à partir de fûts et de bidons ou depuis la paroi des sachets.
Marque: Sampling Systems™ M1013B-170
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les microspatules métal détectables sont fabriquées à partir de PP spécial résistant aux produits chimiques.
- Toute la gamme est fabriquée en salle blanche et conditionnée dans une salle blanche de classe 7 (10 000).
- Ceci garantit la propreté du produit.
- La conception robuste signifie qu’ils peuvent être utilisés pendant des années ou comme produit à usage unique prêt à l’emploi.
- Prêts à l’emploi dès la réception.
- Notre poignée ergonomique en fait des produits simples à utiliser.
- En PP de haute qualité.
- Conforme aux dernières exigences alimentaires de la FDA et de l’UE.
- 2 ml est une taille standard.
Spécification
Polypropylène | |
Bleu | |
40 mm |
2 mL | |
175 mm | |
13 mm |