Learn More
Sampling Systems™ Cuillères à manche long métal délectables
BIOPHARMA
Les cuillères à manche long métal détectables facilitent la prise d’échantillons de poudre et de liquides. Elles peuvent également être utilisées pour des travaux de production généraux. Le PP spécial métal détectable métal signifie que le matériau peut être détecté par un équipement de détection générale et à rayon X.
Marque:  Sampling Systems™ M1036B-20
Code produit. 17594716
  • 15.15€ / 4 pièces
Expédition estimée: 10-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • L’échantillonnage de poudre est facile grâce à nos cuillères métal détectables.
  • Elles ont une poignée très longue, ce qui signifie qu’elles sont faciles à voir si elles sont laissées dans la poudre.
  • Elles sont fabriquées à partir de PP spécial robuste et résistant aux produits chimiques.
  • Toute la gamme est fabriquée en salle blanche et conditionnée dans une salle blanche de classe 7 (10 000).
  • Ceci garantit la propreté du produit.
  • La conception robuste signifie qu’ils peuvent être utilisés pendant des années ou comme produit à usage unique prêt à l’emploi.
  • Prêts à l’emploi dès la réception.
  • Elles sont idéales pour une utilisation avec des liquides, des crèmes et des pâtes.
  • La couleur bleue signifie qu’elles peuvent facilement être vues si elles sont laissées dans le matériau conformément aux directives HACCP.
  • En PP de haute qualité.
  • Conforme aux dernières exigences alimentaires de la FDA et de l’UE.
  • Le volume de 20 ml est de taille standard.
Spécification
Spécification
Polypropylène
20 mL