Learn More
Sampling Systems™ Pelles à manche long métal délectables
BIOPHARMA
Les pelles à manche long métal détectables simplifient le travail de production. La poignée longue est idéale pour les endroits difficiles à atteindre. Le PP spécial métal détectable métal signifie que le matériau peut être détecté par un équipement de détection générale et à rayon X.
Marque:  Sampling Systems™ M1040B-100
Code produit. 17504726
  • 18.50€ / 4 pièces
Expédition estimée: 10-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Nos pelles à manche long métal délectables sont parfaites pour l’échantillonnage et la distribution en cas de travail avec des poudres et des granulés.
  • La poignée longue et la couleur bleu vif rendent les pelles faciles à repérer si elles sont laissées dans le matériau.
  • Les pelles sont fabriquées et conditionnées en salle blanche pour assurer leur propreté.
  • La nature robuste de ces pelles signifie qu’elles peuvent offrir de nombreuses années de service ou, pour des applications plus exigeantes, elles peuvent être utilisées comme produit jetable à usage unique directement depuis le sachet.
  • Les pelles sont en PP mélangé à une matière de charge spéciale de qualité alimentaire.
  • La matière de remplissage rend les pelles métal détectables et visibles aux rayons X.
  • La matière de remplissage est uniformément répartie dans toute la pelle, de sorte que même de petits fragments de pelle peuvent encore être détectés.
  • Prêts à l’emploi dès la réception.
  • Ces pelles sont idéales pour une utilisation avec des poudres, des granulés et des pâtes.
  • Nos pelles à manche long métal détectables sont conçues pour être aussi faciles à nettoyer que possible.
  • Le corps principal de la pelle a des angles arrondis.
  • Fabriquées en PP de qualité alimentaire bleue.
  • Conforme aux dernières exigences de la FDA et de l’UE.
Spécification
Spécification
Polypropylène
100 mL