Learn More
Terbumeton-deséthyl dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit. 12980114
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbumeton-desethyl
Concentration 100μg/mL
CAS 30125-64-5
Conditionnement Ampoule
Quantité 1 mL
Type Solution étalon à composant unique organique
Formule moléculaire C8H15N5O
Clé InChI HSYISQLUXXBNFW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)NC1=NC(=NC(=N1)N)OC
Nom IUPAC 2-N-tert-butyl-6-méthoxy-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 197.242
CID PubChem 185719
Solvant ou matrice Methanol
Forme physique Liquid