Learn More
Profluraline dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule
Spécification
Spécification
Concentration | 100μg/mL |
CAS | 26399-36-0 |
Conditionnement | Ampoule |
Quantité | 1 mL |
Formule moléculaire | C14H16F3N3O4 |
Clé InChI | ITVQAKZNYJEWKS-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCCN(CC1CC1)C2=C(C=C(C=C2[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
Nom IUPAC | N-(cyclopropylméthyl)-2,6-dinitro-N-propyl-4-(trifluorométhyl)aniline |
Poids moléculaire (g/mol) | 347.294 |
CID PubChem | 33500 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Standard solution Profluralin,N-(cyclopropylmethyl)-
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .