Learn More
PCB 77 dans du n-hexane 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit. 12945584
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
Ampoule
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau PCB 77
Concentration 10μg/mL
CAS 32598-13-3
Conditionnement Ampoule
Quantité 10 mL
Formule moléculaire C12H6Cl4
Numéro UN 1208
Clé InChI UQMGJOKDKOLIDP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl)Cl
Nom IUPAC 1,2-dichloro-4-(3,4-dichlorophényl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 291.98
CID PubChem 36187
ChEBI CHEBI:1367
Solvant ou matrice n-Hexane
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution PCB 77 10ug/ml in n-hexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .