Learn More
Glyphosate dans de l’eau 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit. 12926823
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
Ampoule(s)
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Glyphosate
Concentration 10μg/mL
CAS 1071-83-6
Conditionnement Ampoule(s)
Quantité 10 mL
Formule moléculaire C3H8NO5P
Numéro MDL MFCD00055350
Clé InChI XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CNCP(O)(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-[(phosphonométhyl)amino]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 169.07
CID PubChem 3496
ChEBI CHEBI:27744
Solvant ou matrice Water