Learn More
Chloroéthane dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit. 12922454
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule(s)
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroethane
Concentration 100μg/mL
CAS 75-00-3
Conditionnement Ampoule(s)
Quantité 1 mL
Formule moléculaire C2H5Cl
Clé InChI HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCl
Nom IUPAC chloroéthane
Poids moléculaire (g/mol) 64.512
CID PubChem 6337
ChEBI CHEBI:47554
Solvant ou matrice Methanol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • chloroehtane 100µg/ml in methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol