Learn More
Bêta-BHC dans du toluène 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit. 12946833
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule(s)
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Beta-HCH
Concentration 100μg/mL
CAS 319-85-7
Conditionnement Ampoule(s)
Quantité 1 mL
Formule moléculaire C6H6Cl6
Clé InChI JLYXXMFPNIAWKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(C(C(C(C(C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane
Poids moléculaire (g/mol) 290.814
CID PubChem 727
ChEBI CHEBI:24536
Solvant ou matrice Toluene