Learn More
Aroclor 1242 dans de l’éther méthyl-tert-butylique 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit. 12916143
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Aroclor 1242
Concentration 1000μg/mL
CAS 53469-21-9
Conditionnement Ampoule
Quantité 1 mL
Type Solution étalon à composant unique organique
Formule moléculaire C12H6Cl4
Clé InChI ALFHIHDQSYXSGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
Nom IUPAC 1,2-dichloro-3-(2,4-dichlorophényl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 291.98
CID PubChem 63103
Solvant ou matrice Methyl-tert.butylether