Learn More
4,4'-DDT dans du méthanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit. 12962644
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
Ampoule(s)
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-DDT
Concentration 10μg/mL
CAS 50-29-3
Conditionnement Ampoule(s)
Quantité 10 mL
Formule moléculaire C14H9Cl5
Clé InChI YVGGHNCTFXOJCH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(Cl)(Cl)Cl)Cl
Nom IUPAC 1-chloro-4-[2,2,2-trichloro-1-(4-chlorophényl)éthyl]benzène
Poids moléculaire (g/mol) 354.476
CID PubChem 3036
ChEBI CHEBI:16130
Solvant ou matrice Methanol