Learn More
méso-1,2-diphényl-1,2-éthanediol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
20.59€ - 322.00€
Identifiants chimiques
CAS | 579-43-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H14O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 214.26 |
Numéro MDL | MFCD00064253 |
Clé InChI | IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | meso-hydrobenzoin, meso-1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, unii-co9a49a84i, meso-stilbene glycol, 1r,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, meso-1,2-diphenylethylene glycol, hydrobenzoin, meso, unii-q61g3433lb component |
CID PubChem | 853018 |
ChEBI | CHEBI:50015 |
Nom IUPAC | (1R,2S)-1,2-diphényl-thane-1,2-diol |
SMILES | OC(C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10678063
|
Thermo Scientific Acros
247680010 |
1 g | Flacon en verre | ||||||
10156873
|
Thermo Scientific Acros
247680050 |
5 g | Flacon en verre |
65.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10628824
|
Thermo Scientific Acros
247680250 |
25 g | Flacon en verre |
322.00€
25g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
579-43-1 | |
214.26 | |
IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYNA-N | |
853018 | |
(1R,2S)-1,2-diphényl-thane-1,2-diol |
C14H14O2 | |
MFCD00064253 | |
meso-hydrobenzoin, meso-1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, unii-co9a49a84i, meso-stilbene glycol, 1r,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, meso-1,2-diphenylethylene glycol, hydrobenzoin, meso, unii-q61g3433lb component | |
CHEBI:50015 | |
OC(C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Spécification
meso-1, 2-Diphenyl-1, 2-ethanediol | |
136.0°C to 137.0°C | |
Authentic | |
C14H14O2 | |
MFCD00064253 | |
Solubility in water: insoluble. | |
OC(C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
214.26 | |
CHEBI:50015 | |
95% |
579-43-1 | |
Blanc | |
94% min. (GC) | |
C6H5CH(OH)CH(OH)C6H5 | |
meso-hydrobenzoin, meso-1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, unii-co9a49a84i, meso-stilbene glycol, 1r,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, meso-1,2-diphenylethylene glycol, hydrobenzoin, meso, unii-q61g3433lb component | |
IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYNA-N | |
(1R,2S)-1,2-diphényl-thane-1,2-diol | |
853018 | |
214.26 | |
Poudre cristalline |
RUO – Research Use Only