Learn More
Méso-1,2-dibromo-1,2-diphényléthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
22.10€ - 63.80€
Identifiants chimiques
CAS 13440-24-9
Formule moléculaire C14H12Br2
Poids moléculaire (g/mol) 340.058
Numéro MDL MFCD00000137
Clé InChI GKESIQQTGWVOLH-LSLKUGRBSA-N
Synonyme meso-dibromostilbene
CID PubChem 102063597
Nom IUPAC [(1S)-1,2-dibromo-2-phényléthyl]benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)Br)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11361777
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04956.06
5 g
22.10€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11371777
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04956.14
25 g
63.80€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane is used to study the reaction of ± and meso-SBr2 with 9-substituted fluorenide ions in dimethyl sulfoxide. It undergoes electrochemical dehalogenation in acetonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méso-1,2-dibromo-1,2-diphényléthane est utilisé pour étudier la réaction de ± et méso-SBr2 avec des ions fluorénure substitués en position 9 dans le diméthylsulfoxyde. Il subit une déhalogénation électrochimique dans l’acétonitrile.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Identifiants chimiques
13440-24-9
340.058
GKESIQQTGWVOLH-LSLKUGRBSA-N
102063597
C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)Br)Br
C14H12Br2
MFCD00000137
meso-dibromostilbene
[(1S)-1,2-dibromo-2-phényléthyl]benzène
Spécification
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane
∽241°C (decomposition)
MFCD00000137
2050820
Insoluble in water.
C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)Br)Br
340.058
340.07
13440-24-9
C14H12Br2
UN1759
meso-dibromostilbene
GKESIQQTGWVOLH-LSLKUGRBSA-N
[(1S)-1,2-dibromo-2-phényléthyl]benzène
102063597
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 227-324-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante