Learn More
Miele™ Couvercle de panier en maille, A5, à utiliser avec le rack pour machine à laver O et U184 Miele
Marque: Miele™ 5637190
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec les racks de machine à laver O et U184
- Largeur 280 mm, profondeur 280 mm, hauteur 8 mm
- Cadre en acier inox avec filet en plastique