Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium MES, 99 %
Code produit. 10776465
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71119-23-8
Formule moléculaire C6H12NNaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 217.215
Numéro MDL MFCD00065473
Clé InChI IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23673676
ChEBI CHEBI:62955
Nom IUPAC sodium ;2-morpholine-4-yléthanesulfonate
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Absorbance 0.03 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 280nm, 0.05 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 260nm
Nom chimique ou matériau MES sodium salt
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :0,5 g/l
Poids de la formule 217.22
Pourcentage de pureté ≥98.5% (after ion exchange)
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • MES sodium salt