Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium MES, 99 %
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
Spécification
Spécification
Absorbance | 0.03 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 280nm, 0.05 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 260nm |
Nom chimique ou matériau | MES sodium salt |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau :0,5 g/l |
Poids de la formule | 217.22 |