Learn More
Acide sans MES monohydraté ≥ 98 %, cristallin, qualité biologie moléculaire, J.T. Baker™
Code produit. 15598204
Click to view available options
1 kg
Acide sans β-(N-morpholino)éthanesulfonique monohydraté ≥ 98 %, cristallin, bioréactif ultra pur pour chromatographie en phase liquide
  • Tampon pour chromatographie en phase liquide et autres applications de biologie moléculaire.
  • Analyse de lot sur l’étiquette.
  • Pour l’utilisation en laboratoire, en recherche ou en fabrication
  • pKa à 20°C = 6,15
Spécification
CAS 145224-94-8
Point de fusion 300 deg;C
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage ≥ 98% (C6H13NO4S·H2O)
Perte à la dessiccation 7 - 10% (at 130°C)
Formule moléculaire C6H13NO4S
Numéro MDL MFCD00149409
Conditionnement Flacon en poly blanc, bouchon inviolable bleu
Synonyme 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate
Clé InChI SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-]S(=O)(=O)CC[NH+]1CCOCC1
Nom IUPAC 4-(2-sulfonatoéthyl)morpholine-4-ium
Poids moléculaire (g/mol) 195.23