Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohydrate de MES, 98 %
27.90€ - 287.00€
Identifiants chimiques
CAS | 145224-94-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15NO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 213.248 |
Numéro MDL | MFCD00149409 |
Clé InChI | MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-Morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 2-(4-Morpholinyl)ethanesulfonic acid monohydrate |
CID PubChem | 16218417 |
Nom IUPAC | Acide 2-morpholine-4-ylethanesulfonique hydraté |
SMILES | C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11413137
|
Thermo Scientific Chemicals
A16104.14 |
25 g |
27.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423137
|
Thermo Scientific Chemicals
A16104.22 |
100 g |
79.10€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11433137
|
Thermo Scientific Chemicals
A16104.36 |
500 g |
287.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
MES monohydrate is a biological buffer often referred to as Good’s buffer. It is useful for cell culture media and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. It is also used in the purification bioprocesses of antibodies, peptides, proteins, blood components and growth factors. It is a useful resolving agent for very small proteins on bis-tris gels. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe MES monohydraté est un tampon biologique communément appelé tampon de Good. Il est utile pour les milieux de culture cellulaire et les formulations de tampons à base de protéines afin de maintenir un environnement stable en solution. Il est également utilisé dans les bioprocédés de purification d’anticorps, de peptides, de protéines, de composants sanguins et de facteurs de croissance. Il s’agit d’un agent de résolution utile pour les protéines très petites sur les gels bis-tris. Les solutions tampons sont utilisées comme moyen de maintenir le pH à une valeur presque constante dans une grande variété d’applications chimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
145224-94-8 | |
213.248 | |
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N | |
16218417 | |
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O |
C6H15NO5S | |
MFCD00149409 | |
4-Morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 2-(4-Morpholinyl)ethanesulfonic acid monohydrate | |
Acide 2-morpholine-4-ylethanesulfonique hydraté |
Spécification
MES monohydrate | |
∼308°C (decomposition) | |
C6H15NO5S | |
141319 | |
4-Morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 2-(4-Morpholinyl)ethanesulfonic acid monohydrate | |
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-morpholine-4-ylethanesulfonique hydraté | |
16218417 | |
98% |
145224-94-8 | |
98% | |
MFCD00149409 | |
14,5902 | |
Soluble in water. | |
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O | |
213.248 | |
213.26 (195.24 Anhydrous) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 224-632-3
missing translation for 'rtecsNumber' : QE3479500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only