Learn More
MES (cristaux blancs fins), Fisher BioReagents
Code produit. 10419123
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Agent de tampon couramment utilisé
Réactifs biologie moléculaire
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet http://www.fr.fishersci.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau MES
CAS 145224-94-8
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
pH 3.5 to 4.1
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 100 g
DNase Sans DNase
Notes de qualité de la pureté DNase- and RNase-Free
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
Identification Pass Test
Formule moléculaire C6H15NO5S
Formule linéaire OCH2CH2NCH2CH2(CH2CH2SO3H)
Conditionnement Bouteille en verre
Merck Index 15, 5972
Tension de vapeur Negligible
Synonyme 2-(4-Morpholino)ethane Sulfonic Acid, 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid hydrate
Clé InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 213.248
CID PubChem 16218417
Poids de la formule 213.2
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • MES monohydrate