Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, 99+ % < 1 % d’eau
Code produit. 10726085
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4432-31-9
Formule moléculaire C6H13NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 195.233
Numéro MDL MFCD00006181
Clé InChI SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid
CID PubChem 78165
ChEBI CHEBI:39005
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-ylethanesulfonique
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau MES
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en plastique
Merck Index 15, 5972
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :10 g/100 ml.
Poids de la formule 195.24
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • MES