Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, 99+ % < 1 % d’eau
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | MES |
Point de fusion | >300.0°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 250 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en verre |
Merck Index | 15, 5972 |
Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau :10 g/100 ml. |