Learn More
MES, solution tampon de 1,0M, pH 9,0, Thermo Scientific™
79.30€ - 122.00€
Identifiants chimiques
CAS | 145224-94-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15NO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 213.248 |
Numéro MDL | MFCD00283848 |
Clé InChI | MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 16218417 |
Nom IUPAC | Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté |
SMILES | C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15484209
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61656.AK |
250 mL |
79.30€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15494209
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61656.AP |
500 mL |
122.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsMES, est souvent utilisé comme tampon courant pour la résolution de très petites protéines sur des gels bis-tris, également utilisé comme tampon biologique dans les cultures de cellules végétales. Il est également utilisé dans divers dosages de caractérisation des protéines. Cette solution stérile convient aux applications de culture cellulaire et de biologie moléculaire. Il est également utilisé comme agent tampon en biologie et en biochimie.
Solubilité
Entièrement miscible.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
145224-94-8 | |
213.248 | |
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté |
C6H15NO5S | |
MFCD00283848 | |
16218417 | |
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O |
Spécification
MES buffer soln. | |
Solution de tampon 1.0M | |
Liquide | |
MFCD00283848 | |
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté | |
16218417 |
145224-94-8 | |
9.0 | |
C6H15NO5S | |
Fully miscible. | |
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O | |
213.248 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante