Learn More
MES, solution tampon de 1,0M, pH 8,0, Thermo Scientific™
Code produit. 15414149
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
MES, est souvent utilisé comme tampon courant pour la résolution de très petites protéines sur des gels bis-tris, également utilisé comme tampon biologique dans les cultures de cellules végétales. Il est également utilisé dans divers dosages de caractérisation des protéines. Cette solution stérile convient aux applications de culture cellulaire et de biologie moléculaire. Il est également utilisé comme agent tampon en biologie et en biochimie.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,5 M à 20°C).
Remarques
Les solutions sont stables à 2/8°C pendant des mois. Stériliser par filtration à travers des filtres de 0,2 mm. L’autoclavage n’est recommandé pour aucun tampon acide sulfonique. Si les tampons doivent être exempts de nucléase, traitez d’abord l’eau, puis ajoutez le tampon après l’autoclavage. Lorsque les solutions MES sont autoclavées, elles deviennent jaunes (bien que le pH ne change pas de façon mesurable). L’identité du produit de dégradation jaune est inconnue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145224-94-8
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 213.248
Numéro MDL MFCD00283848
Clé InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16218417
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau MES buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration 1.0 M
pH 8.0
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.5 M at 20°C).