Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, solution tampon de 1,0M, pH 7,5
121.61€ - 176.00€
Identifiants chimiques
CAS 145224-94-8
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 213.248
Numéro MDL MFCD00283848
Clé InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16218417
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15485059
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J62752.AK
250 mL
121.61€
250mL
15495059
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J62752.AP
500 mL
176.00€
500mL
Description
Description
MES, is often used as a running buffer for resolving very small proteins on bis-tris gels, also used as a biological buffer in plant cell cultures. It is also been used in various protein characterization assays. This sterile solution suitable for cell culture and molecular biology applications. It is also used as a buffering agent in biology and biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
MES, est souvent utilisé comme tampon courant pour la résolution de très petites protéines sur des gels bis-tris, également utilisé comme tampon biologique dans les cultures de cellules végétales. Il est également utilisé dans divers dosages de caractérisation des protéines. Cette solution stérile convient aux applications de culture cellulaire et de biologie moléculaire. Il est également utilisé comme agent tampon en biologie et en biochimie.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,5 M à 20°C).
Remarques
Les solutions sont stables à 2/8°C pendant des mois. Stériliser par filtration à travers des filtres de 0,2 mm. L’autoclavage n’est recommandé pour aucun tampon acide sulfonique. Si les tampons doivent être exempts de nucléase, traitez d’abord l’eau, puis ajoutez le tampon après l’autoclavage. Lorsque les solutions MES sont autoclavées, elles deviennent jaunes (bien que le pH ne change pas de façon mesurable). L’identité du produit de dégradation jaune est inconnue.
Spécification
Identifiants chimiques
145224-94-8
213.248
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
C6H15NO5S
MFCD00283848
16218417
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Spécification
MES buffer soln.
Solution de tampon 1.0M
Liquide
MFCD00283848
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
16218417
145224-94-8
7.5
C6H15NO5S
Soluble in water (0.5 M at 20°C).
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
213.248
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante