Learn More
Étalons organométalliques de mercure, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep ORG-HG8-2Z
Includes: Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Hg | 1000 μg/g |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Mercury Oil Standard | |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
50 g | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Hg | |
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N | |
mercure | |
23931 | |
Base Oil 75 |
7439-97-6, 64742-65-0 | |
0.1, 99.9 | |
0.1, 99.9 | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
MFCD00011035 | |
[Hg] | |
200.59 | |
CHEBI:16170 | |
Liquides |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 1000 ug/g Mercury in Base Oil 75
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: petroleum distilates, mercury
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire