Learn More
Thiocyanate de mercure(II), extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
Point de fusion | 165°C |
CAS | 592-85-8 |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 25 g |
Formule moléculaire | C2HgN2S2 |
Numéro MDL | 11039 |
Poids de la formule | 316.75g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Mercury(II) thiocyanate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P330-Rincer la bouche.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.