Learn More
Thiocyanate de mercure(II), + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15730829
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-85-8
Formule moléculaire C2HgN2S2
Poids moléculaire (g/mol) 316.75
Numéro MDL MFCD00011039
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(II) thiocyanate
Point de fusion 165.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire Hg(SCN)2
Fieser 09,293
Point d’éclair 120°C
Merck Index 15, 5958
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.7g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted hcl
Poids de la formule 316.75
Pourcentage de pureté ≥99%