Learn More
Tellurure de mercure(II), 99 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
243.00€ - 1022.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12068-90-5 |
---|---|
Formule moléculaire | HgTe |
Poids moléculaire (g/mol) | 328.19 |
Numéro MDL | MFCD00016133 |
Clé InChI | VCEXCCILEWFFBG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | mercury telluride, mercury ii telluride, mercuric telluride, quecksilbertellurid, mercurous telluride, mercury ii telluride trace metals basis 5g |
CID PubChem | 82914 |
Nom IUPAC | tellanylidènemercure |
SMILES | [Te]=[Hg] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11369219
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088244.06 |
5 g |
243.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11379219
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088244.14 |
25 g | |||||||
Description
Mercury telluride in the photoelectromagnetic-Nernst configuration exhibit spectral and frequency responses indicative of thermal rather than photon behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12068-90-5 | |
328.19 | |
VCEXCCILEWFFBG-UHFFFAOYSA-N | |
82914 | |
[Te]=[Hg] |
HgTe | |
MFCD00016133 | |
mercury telluride, mercury ii telluride, mercuric telluride, quecksilbertellurid, mercurous telluride, mercury ii telluride trace metals basis 5g | |
tellanylidènemercure |
Spécification
Mercury (II) telluride | |
12068-90-5 | |
Poudre | |
HgTe | |
UN2025 | |
Insoluble in water. | |
[Te]=[Hg] | |
328.19 | |
328.19 | |
Odorless |
673°C | |
Noir à gris | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016133 | |
mercury telluride, mercury ii telluride, mercuric telluride, quecksilbertellurid, mercurous telluride, mercury ii telluride trace metals basis 5g | |
VCEXCCILEWFFBG-UHFFFAOYSA-N | |
tellanylidènemercure | |
82914 | |
99% | |
8.63 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE MERCURE, SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-108-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only