Learn More
Tellurure de mercure(II), 99,999 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
131.00€ - 544.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12068-90-5 |
---|---|
Formule moléculaire | HgTe |
Poids moléculaire (g/mol) | 328.19 |
Numéro MDL | MFCD00016133 |
Clé InChI | VCEXCCILEWFFBG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | mercury telluride, mercury ii telluride, mercuric telluride, quecksilbertellurid, mercurous telluride, mercury ii telluride trace metals basis 5g |
CID PubChem | 82914 |
Nom IUPAC | tellanylidènemercure |
SMILES | [Te]=[Hg] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11364177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036666.04 |
2 g |
131.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036666.09 |
10 g |
544.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Mercury cadmium telluride (MCT)is the mostim- portantmaterial currently in use for the manufacture of high performance infrared (IR) detectors. Mercury telluride and mercury telluride-cadmium telluride are semiconductors which have been investigated as intrinsic infrared detecting materials. Complete coverage of the low-loss fiber windows by mercury telluride quantum dot are used in colloidal nanocrystals for telecommunications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12068-90-5 | |
328.19 | |
VCEXCCILEWFFBG-UHFFFAOYSA-N | |
82914 | |
[Te]=[Hg] |
HgTe | |
MFCD00016133 | |
mercury telluride, mercury ii telluride, mercuric telluride, quecksilbertellurid, mercurous telluride, mercury ii telluride trace metals basis 5g | |
tellanylidènemercure |
Spécification
Mercury(II) telluride | |
12068-90-5 | |
Grumeau fusionné | |
HgTe | |
UN2025 | |
Insoluble in water. | |
[Te]=[Hg] | |
328.19 | |
328.19 | |
Odorless |
673°C | |
Noir à gris | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016133 | |
mercury telluride, mercury ii telluride, mercuric telluride, quecksilbertellurid, mercurous telluride, mercury ii telluride trace metals basis 5g | |
VCEXCCILEWFFBG-UHFFFAOYSA-N | |
tellanylidènemercure | |
82914 | |
99.999% | |
8.63 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE MERCURE, SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-108-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only