Learn More
Sulfure de mercure(II), noir, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11372088
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Mercury(II) sulfide is used in paint, sealing wax and preservatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-48-5
Formule moléculaire HgS
Poids moléculaire (g/mol) 232.65
Numéro MDL MFCD00011046
Clé InChI LGZXYFMMLRYXLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercuric sulfide, mercury ii sulfide, vermilion, mercuric sulfide red, almaden, cinnabar, ethiops mineral, mercury sulfide, red cinnabar, mercury sulphide
CID PubChem 62402
Nom IUPAC Sulfanylidènemercure
SMILES [S--].[Hg++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(II) sulfide
Point de fusion 583.5°C (sublimation)
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,5888
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.00001g/L).
Poids de la formule 232.65
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Densité 7.70 g/mL