Learn More
Sulfate de mercure(II), + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11904391
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-35-9
Formule moléculaire HgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 296.65
Numéro MDL MFCD00011047
Clé InChI DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
CID PubChem 24544
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(II) sulfate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% min
Formule linéaire HgSO4
Fieser 01,658; 15,2
Merck Index 15,5955
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in hcl, hot dil. h2so4 and sol. of nacl
Nom IUPAC sulfate de mercure(2+)
Poids de la formule 296.64
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 6.47
Densité 6.4700g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercury(II) sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.