Learn More
Sulfate de mercure(II), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
52.60€ - 570.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-35-9 |
---|---|
Formule moléculaire | HgO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 296.65 |
Numéro MDL | MFCD00011047 |
Clé InChI | DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate |
CID PubChem | 24544 |
SMILES | [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11417807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16330.18 |
50 g |
52.60€
50g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11427807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16330.30 |
250 g |
192.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11407807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16330.0B |
1000 g |
570.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used in medicine as a catalyst and in extracting gold and silver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé en médecine comme catalyseur et dans l’extraction de l’or et de l’argent.
Solubilité
Il est soluble dans une solution chaude de H2SO4, NaCl. Non soluble dans l’alcool, l’acétone, l’ammoniac
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Sensible à la lumière. Sensible à l’humidité. Sensible à l’air. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
7783-35-9 | |
296.65 | |
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L | |
24544 |
HgO4S | |
MFCD00011047 | |
mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate | |
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Mercury(II) sulfate | |
7783-35-9 | |
HgSO4 | |
UN1645 | |
mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate | |
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L | |
mercury(2+) sulfate | |
24544 | |
≥98% | |
6.47 |
(decomposition) | |
HgO4S | |
MFCD00011047 | |
14,5887 | |
It is soluble in hot H2SO4,NaCl solution. insoluble in alcohol,acetone,ammonia | |
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
296.65 | |
296.65 | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P312-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SULFATES DE MERCURE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-992-5
missing translation for 'rtecsNumber' : OX0500000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only