Learn More
Iodure de mercure(II) et d’argent, Thermo Scientific™
Code produit. 11323718
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-03-4
Formule moléculaire Ag2HgI4
Poids moléculaire (g/mol) 923.94
Numéro MDL MFCD00046160
Clé InChI YNTJRFXPYRRRKS-UHFFFAOYSA-J
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(II) silver iodide
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Numéro UN UN2025
Poids de la formule 923.95
Sensibilité Light sensitive