Learn More
Séléniure de mercure(II), 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358107
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20601-83-6
Formule moléculaire HgSe
Poids moléculaire (g/mol) 279.56
Numéro MDL MFCD00049743
Clé InChI YQMLDSWXEQOSPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercury selenide, mercury ii selenide, mercury-selenium complex, mercury monoselenide, mercury 2+ selenide, mercury ii selenide trace metals basis 1g
CID PubChem 88609
Nom IUPAC sélanylidènemercure
SMILES [Se]=[Hg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(II) selenide
Point de fusion (sublimation)
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2025
Poids de la formule 279.55
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Densité 8.21 g/mL