Learn More
Oxyde de mercure(II), jaune, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
64.22€ - 223.11€
Identifiants chimiques
CAS | 21908-53-2 |
---|---|
Formule moléculaire | HgO |
Poids moléculaire (g/mol) | 216.59 |
Numéro MDL | MFCD00011045 |
Clé InChI | UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide |
Nom IUPAC | Oxomercure |
SMILES | O=[Hg] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10237520
|
Thermo Scientific Acros
316791000 |
100 g | Flacon en verre |
64.22€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10178093
|
Thermo Scientific Acros
316795000 |
500 g | Flacon en verre |
223.11€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
21908-53-2 | |
216.59 | |
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N | |
Oxomercure |
HgO | |
MFCD00011045 | |
mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide | |
O=[Hg] |
Spécification
Mercury(II) oxide, yellow | |
21908-53-2 | |
Poudre | |
HgO | |
01,655; 02,267; 04,323; 05,428; 06,360; 07,224; 08,316; 09,293; 11,318; 12,305; 14,204; 15,174 | |
mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide | |
O=[Hg] | |
216.59 | |
≥99.0% |
500.0°C | |
Jaune à orange | |
HgO | |
MFCD00011045 | |
12, 5936 | |
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N | |
Oxomercure | |
216.59 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel par contact cutané.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Mortel par inhalation.
Mortel en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Retirer/enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Avec précaution
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 244-654-7
- Mercury(II) oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H310-Mortel par contact cutané.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H330-Mortel par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.