Learn More
Oxyde de mercure(II), jaune, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
40.50€ - 94.66€
Identifiants chimiques
CAS 21908-53-2
Formule moléculaire HgO
Poids moléculaire (g/mol) 216.59
Numéro MDL MFCD00011045
Clé InChI UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
Nom IUPAC Oxomercure
SMILES O=[Hg]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11323328
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036261.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11313328
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036261.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Mercury(II) oxide production of mercury. It is also used as a material for cathodes for mercury batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
21908-53-2
216.59
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Oxomercure
HgO
MFCD00011045
mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
O=[Hg]
Spécification
Mercury(II) oxide
21908-53-2
Poudre
HgO
mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Oxomercure
216.59
Dark orange
500°C (decomposition)
Orange
99.0% min.
MFCD00011045
Insoluble in water. Insoluble in alcohol,ether,acetone,ammonia.
O=[Hg]
216.59
ACS
11.14
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1; Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 244-654-7
missing translation for 'rtecsNumber' : OW8750000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante